Documents
630705
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydro-3-oxo-2H-(1,4)-benzothiazin-2-ylacetic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H9NO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Pf
182-186 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)CC1Sc2ccccc2NC1=O
InChI
1S/C10H9NO3S/c12-9(13)5-8-10(14)11-6-3-1-2-4-7(6)15-8/h1-4,8H,5H2,(H,11,14)(H,12,13)
Clé InChI
QWXLTZQRYJBZQT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves