Principaux documents
62495
Sigma-Aldrich
Lithium diisopropylamide mono(tetrahydrofuran) complex solution
~1.5 M in cyclohexane, liquid, orange
About This Item
Formule linéaire :
[(CH3)2CH]2NLi · C4H8O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.23
Beilstein:
5894563
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
liquid
Durée de conservation
limited shelf life
Concentration
~1.5 M in cyclohexane
Impuretés
~10% ethylbenzene
Couleur
orange
Densité
0.816 g/mL at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C1CCOC1.[Li]N(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C6H14N.C4H8O.Li/c1-5(2)7-6(3)4;1-2-4-5-3-1;/h5-6H,1-4H3;1-4H2;/q-1;;+1
Clé InChI
YTJXGDYAEOTOCG-UHFFFAOYSA-N
Attention
may become turbid on storage or may contain precipitate
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, hearing organs
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-0.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-18 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :