Principaux documents
614483
Sigma-Aldrich
1-Chlorobutane-d9
98 atom % D
Synonyme(s) :
Butyl-d9 chloride
About This Item
Formule linéaire :
CD3(CD2)2CD2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
101.62
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
98 atom % D
pb
77-78 °C (lit.)
Pf
-123 °C (lit.)
Densité
0.971 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+9
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])Cl
InChI
1S/C4H9Cl/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2
Clé InChI
VFWCMGCRMGJXDK-YNSOAAEFSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
10.4 °F
Point d'éclair (°C)
-12 °C