Principaux documents
491403
Sigma-Aldrich
2-Methoxyethanol-13C3
99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
13CH3O13CH213CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
79.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Indice de réfraction
n20/D 1.402 (lit.)
pb
124-125 °C (lit.)
Pf
−85 °C (lit.)
Densité
1.003 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
[13CH3]O[13CH2][13CH2]O
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3/i1+1,2+1,3+1
Clé InChI
XNWFRZJHXBZDAG-VMIGTVKRSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
104.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
40 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)