Principaux documents
608181
Sigma-Aldrich
D-Mannitol-1-13C,1,1-d2
≥99 atom % 13C, ≥98 atom % D, ≥99% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
HOCH2[CH(OH)]413CD2OH
Poids moléculaire :
185.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
≥98 atom % D
Essai
≥99% (CP)
Forme
solid
Activité optique
[α]/D
[α]25/D +141°, c = 0.4 in acidified ammonium molybdate
Pf
167-170 °C (lit.)
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
[2H][13C]([2H])(O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1/i1+1D2
Clé InChI
FBPFZTCFMRRESA-ABCHWDNASA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable