606022
Sodium L-lactate-1-13C solution
45-55 % (w/w) in H2O, ≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
Synonyme(s) :
L-Lactic acid-1-13C, sodium salt solution
About This Item
Produits recommandés
Description
Packaged as gram of solution, 45-55%(w/w)
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Pureté
≥98% (CP)
Activité optique
[α]25/D −12°, c = 1 in H2O
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Concentration
45-55 % (w/w) in H2O
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Pf
163-165 °C (lit.)
Autre catégorie plus écologique
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES
[Na+].C[C@H](O)[13C]([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1/i3+1;
Clé InChI
NGSFWBMYFKHRBD-FWGDTYFGSA-M
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable