Documents
598054
Sigma-Aldrich
2-[(Trimethylsilyl)ethynyl]anisole
98%
Synonyme(s) :
2-Methoxy-1-(trimethylsilylethynyl)benzene
About This Item
Formule linéaire :
H3COC6H4C≡CSi(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.5420 (lit.)
Point d'ébullition
247-249 °C (lit.)
Densité
0.958 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccccc1C#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C12H16OSi/c1-13-12-8-6-5-7-11(12)9-10-14(2,3)4/h5-8H,1-4H3
Clé InChI
HNAJPTRCGNBCPB-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup