597775
Triméthylaluminium
electronic grade, ≥99.9999% (ultra pure)
Synonyme(s) :
Aluminium triméthyl, TMA
About This Item
Produits recommandés
Qualité
electronic grade
Pression de vapeur
69.3 mmHg ( 60 °C)
Essai
≥99.9999% (ultra pure)
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
core: aluminum
pb
125-126 °C (lit.)
Pf
15 °C (lit.)
Densité
0.752 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C[Al](C)C
InChI
1S/3CH3.Al/h3*1H3;
Clé InChI
JLTRXTDYQLMHGR-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter