Principaux documents
597732
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethyl-4-isopropoxyphenylboronic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H17BO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Pf
206-210 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)Oc1c(C)cc(cc1C)B(O)O
InChI
1S/C11H17BO3/c1-7(2)15-11-8(3)5-10(12(13)14)6-9(11)4/h5-7,13-14H,1-4H3
Clé InChI
OESNXDCMAFEMMC-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable