Principaux documents
642606
Sigma-Aldrich
trans-3-Phenyl-1-propen-1-ylboronic acid
≥95%
Synonyme(s) :
trans-3-phenylpropen-1-yl-boronic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H11BO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
solid
Groupe fonctionnel
phenyl
Chaîne SMILES 
[H]\C(Cc1ccccc1)=C(\[H])B(O)O
InChI
1S/C9H11BO2/c11-10(12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-6,8,11-12H,7H2/b8-4+
Clé InChI
GMGWFDHLFMBIDS-XBXARRHUSA-N
Application
Reactant involved in:
  • Carbonylative arylation of allenols
  • Oxidative cross-coupling with (trifluoromethyl)trimethylsilane
  • Suzuki-Miyaura coupling reactions
  • three-component reductive coupling with alkynes
  • Enantioselective conjugation to vinyl 2-pyridylsulfones
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Ioan-Adrian Stoian et al.
Biosensors & bioelectronics, 155, 112098-112098 (2020-02-25)
A highly selective and sensitive molecularly imprinted polymer (MIP)-based electrochemical sensor was fabricated for the determination of azithromycin, a broad-spectrum macrolide antibiotic, from various biological samples (urine, tears, plasma). The reversible boronate ester bond-mediated, thin (~75 nm) MIP-based biomimetic recognition layer