Principaux documents
594717
Sigma-Aldrich
Methyl 3,4-difluorobenzoate
97%
5 G
30,38 €
30,38 €
Tarif43,40 €Économiser 30 %
Date d'expédition estimée le17 avril 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
30,38 €
About This Item
Formule linéaire :
F2C6H3CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
30,38 €
Tarif43,40 €Économiser 30 %
Date d'expédition estimée le17 avril 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
23-27 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
fluoro
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1ccc(F)c(F)c1
InChI
1S/C8H6F2O2/c1-12-8(11)5-2-3-6(9)7(10)4-5/h2-4H,1H3
Clé InChI
DWRVHDWKWKFSAI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves