Documents
593761
Sigma-Aldrich
6-Fluoropyridine-3-carboxylic acid
97%
Synonyme(s) :
6-Fluoronicotinic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H4FNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
144-148 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ccc(F)nc1
InChI
1S/C6H4FNO2/c7-5-2-1-4(3-8-5)6(9)10/h1-3H,(H,9,10)
Clé InChI
UJDLCTNVHJEBDG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Chao-Cheng Chen et al.
International journal of molecular sciences, 21(18) (2020-09-13)
Malignant melanoma is the most harmful type of skin cancer and its incidence has increased in this past decade. Early diagnosis and treatment are urgently desired. In this study, we conjugated picolinamide/nicotinamide with the pharmacophore of 131I-MIP-1145 to develop 131I-iodofluoropicolinamide