Documents
707376
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
97%
Synonyme(s) :
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H3F4NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
95-100 °C
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1c(F)nccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3F4NO2/c8-5-4(6(13)14)3(1-2-12-5)7(9,10)11/h1-2H,(H,13,14)
Clé InChI
ABXMDMDQUVWALB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable