Principaux documents
588237
Sigma-Aldrich
Benzyl bromide-(phenyl-13C6)
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
α-Bromotoluene-(phenyl-13C6)
About This Item
Formule linéaire :
13C6H5CH2Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
99% (CP)
pb
198-199 °C (lit.)
Pf
-3--1 °C (lit.)
Densité
1.488 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
BrC[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C7H7Br/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,7+1
Clé InChI
AGEZXYOZHKGVCM-ZXJNGCBISA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
186.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
86 °C - closed cup