Principaux documents
588229
Sigma-Aldrich
Benzyl chloride-(phenyl-13C6)
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
Synonyme(s) :
α-Chlorotoluene (phenyl-13C6), Benzyl chloride-(phenyl-13C6)
About This Item
Formule linéaire :
13C6H5CH2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.54
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Essai
≥99% (CP)
pb
177-181 °C (lit.)
Pf
-43 °C (lit.)
Densité
1.151 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
ClC[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C7H7Cl/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,7+1
Clé InChI
KCXMKQUNVWSEMD-ZXJNGCBISA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
165.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
74 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)