Principaux documents
579513
Sigma-Aldrich
3-Amino-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
97%
1 G
31,75 €
31,75 €
Tarif63,50 €Économiser 50 %
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
31,75 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H6F3NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
31,75 €
Tarif63,50 €Économiser 50 %
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
141-146 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
Nc1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(O)=O
InChI
1S/C8H6F3NO2/c9-8(10,11)5-1-4(7(13)14)2-6(12)3-5/h1-3H,12H2,(H,13,14)
Clé InChI
WBTHOSZMTIPJLR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable