575224
Erbium(III) bromide hydrate
99.999% trace metals basis
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.999% trace metals basis
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: erbium
Point d'ébullition
1460 °C mmHg (lit.)
Pf
923 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O.Br[Er](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Er.H2O/h3*1H;;1H2/q;;;+3;/p-3
Clé InChI
NFXGQBUPAJVAEP-UHFFFAOYSA-K
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable