Key Documents
571490
Sigma-Aldrich
9,9-Didodecylfluorene-2,7-diboronic acid
97%
About This Item
Formule linéaire :
(OH)2BC6H3C(C12H25)2C6H3B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
590.49
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
269 °C (Dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCC1(CCCCCCCCCCCC)c2cc(ccc2-c3ccc(cc13)B(O)O)B(O)O
InChI
1S/C37H60B2O4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-27-37(28-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)35-29-31(38(40)41)23-25-33(35)34-26-24-32(39(42)43)30-36(34)37/h23-26,29-30,40-43H,3-22,27-28H2,1-2H3
Clé InChI
MLGWUNIPUPZNEE-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant involved in synthesis of:
  • Luminescent alternating boron quinolate-fluorene copolymers
  • C nanotube composites for polymer memory devices via Suzuki coupling reactions
  • Fluorine-containing fluorene oligomers
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable