571458
1-(2-Phenylethyl)piperazine
97%
Synonyme(s) :
1-Phenethylpiperazine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5430 (lit.)
Point d'ébullition
276 °C (lit.)
Densité
>1.006 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C1CN(CCN1)CCc2ccccc2
InChI
1S/C12H18N2/c1-2-4-12(5-3-1)6-9-14-10-7-13-8-11-14/h1-5,13H,6-11H2
Clé InChI
LKUAPSRIYZLAAO-UHFFFAOYSA-N
Avertissement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter