571245
Pyrene
sublimed grade, 99%
Synonyme(s) :
Benzo[def]phenanthrène
About This Item
Produits recommandés
Qualité
sublimed grade
Pureté
99%
Pf
145-148 °C (lit.)
Fluorescence
λex 338 nm; λem 375 nm in DMSO
Chaîne SMILES
c1cc2ccc3cccc4ccc(c1)c2c34
InChI
1S/C16H10/c1-3-11-7-9-13-5-2-6-14-10-8-12(4-1)15(11)16(13)14/h1-10H
Clé InChI
BBEAQIROQSPTKN-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CYP1A2(1544)
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
435.2 °F
Point d'éclair (°C)
224 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Plexcore® organic conductive inks are electronic grade inks formulated for use in the hole injection layers of OLEDs.
Sublimed materials for organic electronic devices such of OFETs and OTFTs allow the achievement of better electronic properties, and may help increase a device’s lifetime.
Novel Graphene‑Based Nanostructures Production, Functionalization, and Engineering