568244
3-(2′,5′-Dimethoxybenzoyl)propionic acid
97%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3O)2C6H3COCH2CH2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
solid
Pf
102-106 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1ccc(OC)c(c1)C(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C12H14O5/c1-16-8-3-5-11(17-2)9(7-8)10(13)4-6-12(14)15/h3,5,7H,4,6H2,1-2H3,(H,14,15)
Clé InChI
HSFBDVDTGCGJBZ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable