Principaux documents
557560
Sigma-Aldrich
Ethyl phenyl sulfone
97%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5SO2CH2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.23
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
solid
Pf
35-40 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10O2S/c1-2-11(9,10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
Clé InChI
VBQUDDWATQWCPP-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
Description générale
Density of ethyl phenyl sulfone is 1.1410g/cm3 at 20°C.[1]
Application
Ethyl phenyl sulfone may be used in the preparation of (±)-α-multistriatin.[2]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Highly stereoselective synthesis of (?)-a-multistriatin.
Bartlett PA and Myerson J.
The Journal of Organic Chemistry, 44(10), 1625-1627 (1979)
Yaws CL.
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 197-197 (2015)