551082
(R)-(+)-2-Amino-3-methyl-1,1-diphenyl-1-butanol
95%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Activité optique
[α]20/D +132°, c = 1 in chloroform
Pf
95-99 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)[C@@H](N)C(O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C17H21NO/c1-13(2)16(18)17(19,14-9-5-3-6-10-14)15-11-7-4-8-12-15/h3-13,16,19H,18H2,1-2H3/t16-/m1/s1
Clé InChI
LNQVZZGGOZBOQS-MRXNPFEDSA-N
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable