548030
3-Bromo-4-methylpyridine
96%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.56 (lit.)
Point d'ébullition
199-200 °C (lit.)
Densité
1.549 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1ccncc1Br
InChI
1S/C6H6BrN/c1-5-2-3-8-4-6(5)7/h2-4H,1H3
Clé InChI
GSQZOLXWFQQJHJ-UHFFFAOYSA-N
Application
- substituted 4-(2,2-diphenylethyl)pyridine-N-oxides for use as potent phosphodiesterase type 4 (PDE4) inhibitors
- benzodiazepine site ligands bearing tricyclic pyridone moiety for human GABAA receptor
- a novel isomer of ascididemin
- 3-bromopyridine-4-carbonitrile
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
174.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
79.4 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter