Documents
544086
Sigma-Aldrich
3,3,3-Trifluoro-1-propyne
97%
Synonyme(s) :
1,1,1-Trifluoropropyne, TFP, Trifluoromethylethyne
About This Item
Formule linéaire :
CF3C≡CH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
94.04
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)C#C
InChI
1S/C3HF3/c1-2-3(4,5)6/h1H
Clé InChI
PRDFNJUWGIQQBW-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
Supplied in a carbon steel lecture bottle with a CGA180M/CGA110F needle valve installed.
Compatible with the following:
  • Aldrich® lecture-bottle station systems
  • Aldrich® lecture-bottle gas regulators
Autres remarques
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Raccord cannelé
Réf. du produit
Description
Tarif
Souvent commandé avec ce produit
Vanne de purge
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable