Principaux documents
541796
Sigma-Aldrich
Diethyl 1-phenylethyl phosphonate
98%
Synonyme(s) :
NSC 220102
About This Item
Formule linéaire :
C6H5(CH2)2PO(OCH2CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Indice de réfraction
n20/D 1.496 (lit.)
pb
130 °C/0.6 mmHg (lit.)
Densité
1.082 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phenyl
phosphonate
Chaîne SMILES 
CCOP(=O)(OCC)C(C)c1ccccc1
InChI
1S/C12H19O3P/c1-4-14-16(13,15-5-2)11(3)12-9-7-6-8-10-12/h6-11H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
FODNNPZZKXOLLX-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Carbanion oxidative nucleophilic substitution of hydrogen
  • Base-catalyzed olefination
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves