Principaux documents
534161
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-(p-tolyl)thiazole
96%
Synonyme(s) :
4-(4-Methylphenyl)-2-thiazolamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H10N2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
96%
Pf
132-136 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1)-c2csc(N)n2
InChI
1S/C10H10N2S/c1-7-2-4-8(5-3-7)9-6-13-10(11)12-9/h2-6H,1H3,(H2,11,12)
Clé InChI
ARLHWYFAPHJCJT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable