Principaux documents
533645
Sigma-Aldrich
2,2'-Difluorobiphényle
98%
5 G
255,50 €
255,50 €
Tarif365,00 €Économiser 30 %
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
255,50 €
About This Item
Formule linéaire :
FC6H4C6H4F
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.19
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
255,50 €
Tarif365,00 €Économiser 30 %
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Pf
117-121 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
Fc1ccccc1-c2ccccc2F
InChI
1S/C12H8F2/c13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14/h1-8H
Clé InChI
PXFIPIAXFGAEMJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable