532568
Methyl 3-iodo-4-methoxybenzoate
98%
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Pf
92-95 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COC(=O)c1ccc(OC)c(I)c1
InChI
1S/C9H9IO3/c1-12-8-4-3-6(5-7(8)10)9(11)13-2/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
GHNGBFHLUOJHKP-UHFFFAOYSA-N
Application
- methyl 3-[3-(N,N-dimethylamino)prop-1-ynyl]-4-methoxybenzoate
- 3,4,5,2′-tetramethoxybiphenyl[1]
- 5-propyl-3-ol-1,3-dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable