528986
2-Fluoro-4-methoxybenzaldehyde
97%
Synonyme(s) :
2-Fluoro-p-anisaldehyde
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
43-48 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COc1ccc(C=O)c(F)c1
InChI
1S/C8H7FO2/c1-11-7-3-2-6(5-10)8(9)4-7/h2-5H,1H3
Clé InChI
UNWQNFJBBWXFBG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- fluorine containing 2,4,5-trisubstituted imidazole
- 1-(2-fluoro-4-methoxyphenyl)-2-propanone
- 6-(2-fluoro-4-methoxyphenyl)fulvene
- 10-(2-fluoro-4-methoxyphenyl)-6,7,9,10-tetrahydro-1Hfuro[3,4-b]pyrazolo[3,4-f]quinolin-9-one
- polyhydroquinoline (PHQ)
- 3-(2-fluoro-4-methoxyphenyl) acrylic acid methyl ester
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable