Principaux documents
523232
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2-methylanisole
90%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H3(CH3)OCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.61
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
90%
Indice de réfraction
n20/D 1.42 (lit.)
pb
213-217 °C (lit.)
Densité
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1cccc(Cl)c1C
InChI
1S/C8H9ClO/c1-6-7(9)4-3-5-8(6)10-2/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
LTVRGAWOEOKGJZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
3-Chloro-2-methylanisole can be prepared via trifluoroacetic (TFA) anhydride reaction.[1] Enthalpy of vaporization of 3-chloro-2-methylanisole at boiling point (488.15K) is 42.747kjoule/mol.[2]
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
140.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
60 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 466-466 (2014)
(Arene) tricarbonylmanganese (I) Complexes: a Preparative Study. Crystal Structure of [(6-C6H5CH2COCH2Ph) Mn (CO)3] BF4.
Jackson JD, et al.
Organometallics, 13(10), 3972-3980 (1994)