Merck
Toutes les photos(5)
Documents
264806
Sigma-Aldrich
(2,5-Dimethoxyphenyl)acetyl chloride
99%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3O)2C6H3CH2COCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.65
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.5385 (lit.)
Point d'ébullition
118 °C/0.8 mmHg (lit.)
Densité
1.227 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
COc1ccc(OC)c(CC(Cl)=O)c1
InChI
1S/C10H11ClO3/c1-13-8-3-4-9(14-2)7(5-8)6-10(11)12/h3-5H,6H2,1-2H3
Clé InChI
RAPIPBRHRYSAHQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
226.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
108 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter