518654
4-Amino-2-chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
95%
Synonyme(s) :
2-Chloro-6,7-dimethoxy-4-quinazolinamine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Pf
262-268 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
COc1cc2nc(Cl)nc(N)c2cc1OC
InChI
1S/C10H10ClN3O2/c1-15-7-3-5-6(4-8(7)16-2)13-10(11)14-9(5)12/h3-4H,1-2H3,(H2,12,13,14)
Clé InChI
HWIIAAVGRHKSOJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable