516325
4-Methoxy-2-methylbenzaldehyde
95%
Synonyme(s) :
2-Methyl-p-anisaldehyde
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.571 (lit.)
Point d'ébullition
262-267 °C (lit.)
Densité
1.107 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[H]C(=O)c1ccc(OC)cc1C
InChI
1S/C9H10O2/c1-7-5-9(11-2)4-3-8(7)6-10/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
WICYVKGMEJSDAO-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves