Principaux documents
513180
Sigma-Aldrich
Tris(tetramethylcyclopentadienyl)lanthanum(III)
99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Bis(butylcyclopentadienyl) tungsten(IV) diiodide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C27H39La
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
502.50
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
99.9% trace metals basis
Forme
powder or crystals
Pertinence de la réaction
core: lanthanum
reagent type: catalyst
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[La].C[C]1[CH][C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[CH][C](C)[C](C)[C]2C.C[C]3[CH][C](C)[C](C)[C]3C
InChI
1S/3C9H13.La/c3*1-6-5-7(2)9(4)8(6)3;/h3*5H,1-4H3;
Clé InChI
MEFBYUADNJXASA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Atomic number of base material: 57 Lanthanum
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Water-react 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
110.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
43.33 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Articles
Thin film photovoltaic devices have become increasingly important in efficiently harnessing solar energy to meet consumer demand.