512869
3-Formyl-4-methoxyphenylboronic acid
≥95%
Synonyme(s) :
3-Formyl-4-methoxybenzeneboronic acid, 5-Dihydroxyboryl-2-methoxybenzaldehyde
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95%
Pf
214-217 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1ccc(cc1C=O)B(O)O
InChI
1S/C8H9BO4/c1-13-8-3-2-7(9(11)12)4-6(8)5-10/h2-5,11-12H,1H3
Clé InChI
YJQDBKGGRPJSOI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Copper(I)-mediated cyanation
- Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
- Preparation of biologically and pharmacologically active molecules
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges