510432
6-Heptenenitrile
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.433 (lit.)
Point d'ébullition
75-78 °C/13 mmHg (lit.)
Densité
0.841 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C=CCCCCC#N
InChI
1S/C7H11N/c1-2-3-4-5-6-7-8/h2H,1,3-6H2
Clé InChI
ZLWQKLRMIQIHKQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
180.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
82.2 °C - closed cup