Principaux documents
498912
Sigma-Aldrich
Cyclopentadienylniobium(V) tetrachloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H5Cl4Nb
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
299.81
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pf
260 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[Nb](Cl)(Cl)Cl.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1
InChI
1S/C5H5.4ClH.Nb/c1-2-4-5-3-1;;;;;/h1-5H;4*1H;/q;;;;;+4/p-4
Clé InChI
GKEMWFXJIFQMQF-UHFFFAOYSA-J
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable