Principaux documents
497754
Sigma-Aldrich
tert-Butylzinc bromide solution
0.5 M in THF
Synonyme(s) :
Bromo(1,1-dimethylethyl)zinc, Bromo(tert-butyl)zinc
50 ML
289,00 €
289,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 ML
289,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3CZnBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
289,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Concentration
0.5 M in THF
Densité
0.966 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)[Zn]Br
InChI
1S/C4H9.BrH.Zn/c1-4(2)3;;/h1-3H3;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
BWEAWEFMOSRWQF-UHFFFAOYSA-M
Informations légales
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-6.2 °F - (THF)
Point d'éclair (°C)
-21.2 °C - (THF)