Key Documents
491837
Sigma-Aldrich
Benzamide-α-13C
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Benzamide-(carbonyl-13C)
About This Item
Formule linéaire :
C6H513CONH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
122.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Forme
solid
Pf
125-128 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
N[13C](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H7NO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H2,8,9)/i7+1
Clé InChI
KXDAEFPNCMNJSK-CDYZYAPPSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
356.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
180.00 °C - closed cup