Documents
491594
Sigma-Aldrich
Sodium 4-methylvalerate-1-13C
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
4-Methylpentanoic acid-1-13C sodium salt, Sodium isocaproate-1-13C
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCH2CH213CO2Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
139.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[Na+].CC(C)CC[13C]([O-])=O
InChI
1S/C6H12O2.Na/c1-5(2)3-4-6(7)8;/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/i6+1;
Clé InChI
ZTRIBXMDBFDMQW-NWZHYJCUSA-M
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable