Principaux documents
491284
Sigma-Aldrich
1-Phenylethanol-2,2,2-d3
98 atom % D
Synonyme(s) :
sec-Phenethyl-β,β,β-d3 alcohol
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH(OH)CD3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
125.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Indice de réfraction
n20/D 1.532 (lit.)
pb
204 °C/745 mmHg (lit.)
Pf
19-20 °C (lit.)
Densité
1.036 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])C(O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3/i1D3
Clé InChI
WAPNOHKVXSQRPX-FIBGUPNXSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
187.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
86.6 °C - Pensky-Martens closed cup