Principaux documents
490776
Sigma-Aldrich
3-Bromobenzaldehyde diethyl acetal
98%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H4CH(OC2H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.512 (lit.)
pb
95 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densité
1.271 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(OCC)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C11H15BrO2/c1-3-13-11(14-4-2)9-6-5-7-10(12)8-9/h5-8,11H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
KDHRJLQXMOBXRV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
3-Bromobenzaldehyde diethyl acetal is an acetal derivative of 3-bromobenzaldehyde.
Application
3-Bromobenzaldehyde diethyl acetal may be used in the preparation of 3-(tris[2-perfluorohexylethyl]stannyl)benzaldehyde.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
219.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
104 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Preparation and evaluation of reagents for tagging amino and thiol groups with fluorous stannanes. A convenient method for producing radioiodinated compounds in high effective specific activity.
Donovan AC and Valliant JF
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 54(2), 65-71 (2011)