488046
Ammonium-15N nitrate
10 atom % 15N
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
10 atom % 15N
Niveau de qualité
Forme
solid
Poids mol.
80.14 by atom % calculation (10 atom % 15N)
Point d'ébullition
210 °C (lit.)
Pf
169 °C (lit.)
Application(s)
agriculture
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES
[O-][N+]([O-])=O.[H][15N+]([H])([H])[H]
InChI
1S/HNO3.H3N/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);1H3/i;1+1
Clé InChI
PRORZGWHZXZQMV-IEOVAKBOSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Code de la classe de stockage
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges