Principaux documents
487996
Sigma-Aldrich
Ammonium nitrate-15N
10 atom % 15N
Synonyme(s) :
15N ammonium salt, 15N labeled ammonium nitrate
50 G
308,00 €
308,00 €
Check Cart for Availability
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
50 G
308,00 €
About This Item
Formule linéaire :
NH415NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
81.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352102
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
308,00 €
Check Cart for Availability
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
10 atom % 15N
Poids mol.
80.14 by atom % calculation (10 atom % 15N)
pb
210 °C (lit.)
Pf
169 °C (lit.)
Application(s)
agriculture
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
O[N+]([O-])=O.[H][N+]([H])([H])[H]
InChI
1S/HNO3.H3N/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);1H3/i1+1;
Clé InChI
PRORZGWHZXZQMV-YTBWXGASSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Flame over circleExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Code de la classe de stockage
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :