Documents
485063
Sigma-Aldrich
N-(2-Methoxyphenyl)acetamide
95%
Synonyme(s) :
o-Acetanisidide
About This Item
Formule linéaire :
CH3CONHC6H4OCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.19
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Point d'ébullition
303-305 °C (lit.)
Pf
70-74 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccccc1NC(C)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c1-7(11)10-8-5-3-4-6-9(8)12-2/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)
Clé InChI
FGOFNVXHDGQVBG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable