Principaux documents
492647
Sigma-Aldrich
Formamide-18O
95 atom % 18O
About This Item
Formule linéaire :
HC18ONH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
47.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
95 atom % 18O
Indice de réfraction
n20/D 1.447 (lit.)
pb
210 °C (lit.)
Pf
2-3 °C (lit.)
Densité
1.182 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[H]C(N)=[18O]
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)/i3+2
Clé InChI
ZHNUHDYFZUAESO-YZRHJBSPSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Blood
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
309.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
154 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :