Documents
480185
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-chlorosulfonyl-4-fluorobenzoic acid
98%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H2(SO2Cl)(F)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
273.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Pf
145-148 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1cc(c(F)cc1Cl)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H3Cl2FO4S/c8-4-2-5(10)6(15(9,13)14)1-3(4)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)
Clé InChI
QOPIIRYHSQOQRN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2-Chloro-5-chlorosulfonyl-4-fluorobenzoic acid is an aryl fluorinated building block used in organic synthesis. It participates in the synthesis of N-alkylated 4-substituted methylsulfonylanthranilic acid derivatives.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Aminobenzoic acid diuretics. 8. 3,4-Disubstituted 5-methylsulfonylbenzoic acids and related compounds.
Feit PW and Nielsen OBT.
Journal of Medicinal Chemistry, 19(3), 402-406 (1976)