Key Documents
479578
Sigma-Aldrich
Trimethoxy(pentamethylcyclopentadienyl)titanium(IV)
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H24O3Ti
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pureté
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.554 (lit.)
Point d'ébullition
285 °C (lit.)
Densité
1.081 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CO[Ti](OC)OC.C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C