Key Documents
476285
Sigma-Aldrich
2,2′,5,5′-Tetrachlorobenzidine
85%
About This Item
Formule linéaire :
[-C6H2(Cl)2-4-NH2]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
322.02
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Pureté
85%
Impuretés
<15% water
Pf
135-140 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1cc(Cl)c(cc1Cl)-c2cc(Cl)c(N)cc2Cl